Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, passend nur für Exsikkator-Unterteil mit Ringnutflansch, aus Silikon (VMQ)
Der O-Ring ist eine Dichtung passend für den Exsikkator mit Rillenschliff und ermöglicht einen dichten Verschluss.
Marke: DWK Life Sciences 292156108
32.82 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Der O-Ring ist eine Dichtung passend für den Exsikkator mit Rillenschliff, welche durch eine passgenaue Form den Exsikkator dicht abschließt. Durch den Einsatz der Dichtung kann auf die Verwendung von Schlifffett verzichtet werden.- Mithilfe des O-Rings kann ein dichter Verschluss des Exsikkators mit Ringnutflansch erzielt werden
- Passend nur für Exsikkator-Unterteil mit Ringnutflansch
Spezifikation
Fester Verschluss von Exsikkatoren; Bestellhinweise: Der O-Ring ist gemäß Nenndurchmesser (DN) dimensioniert | |
Silikon | |
Für Modelle ab 1996 |
Je 1 | |
236 mm |