Learn More
DWK Life Sciences O-Ring, aus Nitril für Sicherheitsschliffe
Artikelnummer. 15921561 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15921561
Marke: DWK Life Sciences 286217705
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestandteil der DURAN™ Sicherheitsschliff-Verbindung.
O-Ringe aus Nitril für DURAN™ Sicherheitsschliffe sichern gemeinsam mit der Schraubkappe die Verbindung von Kern und Hülse.
  • In Kombination mit der Schraubkappe können die Sicherheitsschliffe (Kern und Hülse) dicht verschlossen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Sichern der Sicherheitsschliffe; Abdichtung
Verbindungsgröße NS 45/40
Menge 10 St./Packung
Material Nitril