Learn More
Cytiva O-ring 16 mm i.d., 5 pc.
Für den Einsatz in leeren XK Chromatographiesäulen oder beim Umpacken von HiLoad™ oder anderen vorverpackten Säulen. Cytiva O-Ring-Adapter für XK-Säulen sind für die Verwendung in der Endstückbaugruppe für Säulen mit 16 mm, 26 mm oder 50 mm Innendurchmesser erhältlich.
55.00 CHF - 94.00 CHF
Spezifikation
Menge | 5/Packung |
---|---|
Säulentyp | XK Leere Chromatographiesäulen |
Material | PTFE-beschichtetes Propylen (Viton™) |
Typ | O-Ring-Adapter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10899430
|
Cytiva
19-0163-01 |
Säulen mit 16 mm ID | XK 16-Säulen |
55.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11711445
|
Cytiva
28-9782-27 |
Säulen mit 26 mm ID | XK 26-Säulen |
65.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11721445
|
Cytiva
28-9782-28 |
Säulen mit 50 mm ID | XK 50-Säulen |
94.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die leeren XK-Säulen sind für die Flüssigkeitschromatographie bei niedrigem bis mittlerem Druck ausgelegt. Sie sind anwenderfreundlich, robust und bieten reproduzierbare Verpackung. XK-Säulen verfügen über Anschlüsse für den direkten Anschluss an ÄKTA™-Systeminstrumente oder andere HPLC-Systeme. Die XK-Säulen sind mit roten Kunststoff-Endstücken ausgestattet, die einen O-Ring, Dichtring, Waschring und Sicherungsring aufnehmen.
- Ersatz-O-Ringe werden in Packungen mit fünf (5) Stück geliefert und sind aus PTFE-Beschichtung (Viton™) hergestellt.
- Zwei O-Ringe sind in den Zubehörkits für XK-Säulen enthalten
- Optionen für XK-Säulen mit Innendurchmessern von 16 mm, 26 mm oder 50 mm erhältlich
- Kann auch zum Umpacken von vorverpackten HiLoad™ Superdex™-Säulen verwendet werden
Spezifikation
5/Packung | |
XK Leere Chromatographiesäulen | |
PTFE-beschichtetes Propylen (Viton™) | |
O-Ring-Adapter |