Learn More
RETSCH O-Ring
In die Aussparung des Testsiebs eingesetzt sorgen sie für maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln. Diese O-Ringe für Testsiebe sind in verschiedenen Größen erhältlich, je nach Durchmesser des Testsiebs.
Marke: RETSCH 05.114.0045
3.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00200kg
Beschreibung
- Gewährleistet bei der Anwendung in Siebstapeln maximale Stabilität und optimale Abdichtung
- In verschiedenen Größen basierend auf dem Durchmesser des Testsiebs lieferbar
Spezifikation
O-Ring | |
Je 1 | |
100mm |