Learn More
Cytiva O-Ring
Artikelnummer. 11785185 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
11,3 x 2,4mm
27,1 x 1,60mm
37,47 x 5,34mm
6,75 x 1,78mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11785185 11,3 x 2,4mm 1 Stück
10201640 37,47 x 5,34mm 5 Stück
11570854 27,1 x 1,60mm 5 Stück
11530854 6,75 x 1,78mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11785185 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18110497
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00 CHF
    343.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 14.00 CHF
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für wässrige Lösungen und fast alle gängigen organischen Lösungsmittel für die Flüssigkeitschromatographie von Makromolekülen. Cytiva Life Sciences™ O-Ringe sind aus Nitril-Kautschuk.
  • Kann in wässrigen Lösungen verwendet werden
  • Beinahe alle organischen Lösungsmittel
  • Mit den folgenden, wenigen Ausnahmen: Chlorkohlenwasserstoff, Aceton und andere Ketone, aliphatische Ester und Phenol. Lösungen mit mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäure oder 5 % Essigsäure sollte nicht verwendet werden
  • Bestehend aus Nitril-Kautschuk (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 2/Pckg.
Produkttyp O-Ring
Material Perfluor-Gummi
Größe 11,3 x 2,4mm