Learn More
Ohaus™ O-Ring, 250 ml-Zentrifugenrack-Adapterkappe, Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Artikelnummer. 15886732 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Zur Verwendung mit 250 ml-Zentrifugenrackadaptern, Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren, Schraubverschluss
Artikelnummer. 15886732
Marke: Ohaus™ 30314902
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wird mit Schraubverschluss für Zentrifugenracks verwendet, um den Becherinhalt aufzunehmen.
  • Geeignet für den Einsatz mit 250 ml-Rackadaptern für R-S4x250/4MI
  • Verwendung mit 250 ml-Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 250 ml-Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren, Schraubverschluss
Beschreibung O-Ring, Gestell mit 250 ml-Rotor, 10/Packung