Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
Artikelnummer. 10839020 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größenbereich:
100 bp bis 500 bp
100 bp bis 6000 bp
10 bp bis 100 bp
200 bp bis 3000 bp
500 bp bis 6000 bp
50 bp bis 1000 bp
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
50 Mikrogramm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größenbereich Packungsgröße
10839020 10 bp bis 100 bp 50 Mikrogramm
10765271 10 bp bis 100 bp 50 Mikrogramm
10598170 10 bp bis 100 bp 50 Mikrogramm
10181120 50 bp bis 1000 bp 25 Mikrogramm
10191120 100 bp bis 500 bp 25 Mikrogramm
10840041 100 bp bis 6000 bp -
10394810 200 bp bis 3000 bp 25 Mikrogramm
10810231 500 bp bis 6000 bp 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10839020 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SM1303
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Überblick
  • Stufenleiter mit 5 bp-Schritten 
  • Scharfe Streifen, leicht zu merkende Fragmentgrößen 
  • Referenzbanden mit regelmäßigen Abständen (in Rot bereitgestellt)
  • Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x Orange Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
  • Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 6X
Geltyp Agarose
Marker oder Farbstoff Xylencyanol FF, Orange G
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 10 bp bis 100 bp
Gelkompatibilität Agarose-Gele
Menge 50 μg
Produktlinie O’GeneRuler, O’RangeRuler
Produkttyp DNA-Leiter