Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Beschreibung
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Überblick
- Stufenleiter mit 200 bp-Schritten
- Scharfe Streifen, leicht zu merkende Fragmentgrößen
- Referenzbanden mit regelmäßigen Abständen (in Rot bereitgestellt)
- Gebrauchsfertig – vorgemischt mit 6x Orange Ladefarbstoff für die direkte Beladung und Lagerung bei Raumtemperatur
- Lieferung mit Ladefärbemittel für Proben-DNA
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 6X |
| Geltyp | Agarose |
| Marker oder Farbstoff | Xylencyanol FF, Orange G |
| Produkttyp | DNA-Leiter |
| Sofort einsatzbereit | Ja |
| Größenbereich | 200 bp bis 3000 bp |
| Gelkompatibilität | Agarose-Gele |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
| Produktlinie | O’GeneRuler, O’RangeRuler |
| Menge | 25 μg |