Learn More
o-Phthalsäuredichlorid, 90 %, Rest vorwiegend Phthalsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10745611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10745611 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10031400 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10157753 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10745611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131110050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88-95-9 | Molecular Formula: C8H4Cl2O2 | Molecular Weight: 203.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-95-9
MDL-Nummer MFCD00000666
InChI-Schlüssel FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC-Name Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Phthaloyl dichloride
Namenshinweis Remainder mainly phthalic acid
Schmelzpunkt 12.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.4000g/mL
Siedepunkt 269.0°C to 271.0°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H4Cl2O2
Strukturformel C6H4(COCl)2
Brechungsindex 1.5674 to 1.5694
Menge 5 mL
Beilstein 09, 805
Fieser 01,882; 14,263
Merck Index 15, 7487
Relative Dichte 1.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 203.02
Formelmasse 203.02
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Phthaloyl dichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride