Learn More
O-Phthalaldehyd, 99.1 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468290 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468290 25 g 25 Gramm
11458290 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468290 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210264825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 CHF
    206.24 CHF / 25 Gramm
    Sparen 10.76 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 643-79-8
Summenformel C8H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
MDL-Nummer MFCD00003335
InChI-Schlüssel ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym O-Phthalaldehyd, O-Phthaldialdehyd, Benzol-1,2-Dicarboxaldehyd, 1,2-Benzoldicarboxaldehyd, Phthaldialdehyd, Phthalsäure-aldehyd, Phthalsäure-dialdehyd, Phthalyldicarboxaldehyd, Ortho-Phthalaldehyd, O-Phthaldehyd
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Phthalaldehyd
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich ≥ 98%
Menge 25 g
IUPAC-Name Phthalaldehyd
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 99.1 %
Physikalische Form Kristalle
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-PHTHALALDEHYDE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: phthalaldehyde