Learn More
O-Phenylhydroxylamin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11945671 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11945671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438810010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
CAS 6092-80-4
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 122.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H7NO·ClH
Menge 1 g
Synonym o-phenylhydroxylamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamine hcl, phenoxyamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenyl-, hydrochloride, acmc-20ak08, n-phenoxyamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamne hydrochlorde, o-phenyl-hydroxylamine hydrochloride, o-phenylhydroxylamine hydrochloride at
InChI-Schlüssel DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)ON.Cl
IUPAC-Name O-phenylhydroxylamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 145.59
PubChem CID 6365179
Formelmasse 145.59
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Phenylhydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.