Learn More
O-Phenanthropline EU-Arzneibuch0.1 % w/v, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12993274 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12993274 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12993274 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. RP 337 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Verpackung Flasche
CAS 66-71-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile o-Phenanthrolin
Summenformel C12H8N2
Konzentration 0.1 % w/v
InChI-Schlüssel DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1 = CC2 = C (C3 = C (C = CC = N3) C = C2) N = C1
Element o-Phenanthrolin
IUPAC-Name 1,10-Phenanthrolin
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 180.21
PubChem CID 1318
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:44975