Learn More
O,O,S-Trimethyldithiophosphat, TRC
Artikelnummer. 18031910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18031910 100 mg 100 Milligramm
18030420 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18031910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796690100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2953-29-9
Summenformel C3 H9 O2 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 172.21
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O,S-trimethyl ester, Methyl phosphorodithioate ((MeO)2(MeS)PS) (6CI), Methyl phosphorodithioate (7CI), O,O,S-Trimethyl dithiophosphate, O,O,S-Trimethyl phosphorodithioate
IUPAC-Name Dimethoxy-Methylsulfanyl-Sulfanyliden-λ^{5}-Phosphin
SMILES COP(=S)(OC)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O,S-Trimethyldithiophosphate
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H9O2PS2/c1-4-6(7,5-2)8-3/h1-3H3
Formelmasse 171.9782
Reinheit (%) >95%