Learn More
(+)-O,O'-Di-p-toluoyl-D-Weinsäure, TRC
Artikelnummer. 30375574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30375574 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4943805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-O,O'-Di-p-toluoyl-D-tartaric Acid
CAS 32634-68-7
Summenformel C20 H18 O8
Menge 5 g
Synonym (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid, (+)-Di-p-toluoyl-D-(+)-tartaric Acid, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, (2S,3S)-, Butanedioic acid, 2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]-, [S-(R*,R*)]-, Tartaric acid, di-p-toluate, (+)- (8CI), p-Toluic acid, diester with D-tartaric acid (7CI), (+)-Bis-O,O'-(4-toluoyl)-D-tartrate, (+)-Di-O,O'-p-toluoyltartaric acid, (+)-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, (+)-Di-O-(p-toluoyl)tartaric acid, (+)-Di-O-p-toluoyl-D-tartaric acid, (+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, (+)-Di-p-toluoyltartaric acid, (+)-Ditoluoyltartaric acid, (+)-O,O-Di-p-toluoyltartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-p-toluoyltartaric acid, (2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]succinic acid, (S,S)-O,O'-Di-p-toluoyltartaric acid, D-Bis(O-4-methylbenzoyl)tartaric acid, D-Di-O,O'-p-toluyltartaric acid, D-Di-p-toluoyltartaric acid, Di-p-toluoyl-D-tartaric acid, Di-p-toluoyl-l-tartaric acid, NSC 97592
InChI-Formel InChI=1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S)-2,3-bis[(4-Methylbenzoyl)Oxy]Butandiolsäure
Molekulargewicht (g/mol) 386.35
Formelmasse 386.1002