Learn More
o-Nitrophenyl b-D-Galactopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30009581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009581 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30009581 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN5035801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369-07-3
Summenformel C12 H15 N O8
Molekulargewicht (g/mol) 301.25
Synonym β-D-Galactopyranoside, 2-nitrophenyl, Galactopyranoside, o-nitrophenyl, β-D- (6CI,8CI), 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, 2-Nitrophenyl β-D-galactoside, NSC 83631, ONPG, o-NPG, o-Nitrophenol β-D-galactopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside, o-Nitrophenyl β-D-galactoside, o-Nitrophenyl β-galactoside, o-Nitrophenyl-β-galactopyranoside
IUPAC-Name (2R,3r,4s,5r,6s)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-Nitrophenoxy)oxan-3,4,5-Triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Formelmasse 301.0798