Learn More
o-Nitrofluorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30138473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138473 100 g 100 Gramm
30003672 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138473 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN495920100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1493-27-2
Summenformel C6H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.1
Synonym 1-Fluoro-2-nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 2-Nitrofluorobenzene, 4-Fluoro-3-nitrobenzene, NSC 51869, o-Fluoronitrobenzene;
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Nitrofluorobenzene
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Formelmasse 141.0226