Learn More
O-Nitrocinnamaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10346580
Marke: Thermo Scientific Acros 128610250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1466-88-2 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1466-88-2
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
MDL-Nummer MFCD00007188
InChI-Schlüssel VMSMELHEXDVEDE-HWKANZROSA-N
Synonym 2-nitrocinnamaldehyde, 3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, o-nitrocinnamaldehyde, trans-2-nitrocinnamaldehyde, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 2-propenal, 3-2-nitrophenyl, e-3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 3-2-nitrophenyl prop-2-enal, ccris 3775
PubChem CID 5367122
IUPAC-Name (E)-3-(2-Nitrophenyl)prop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Nitrocinnamaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4CH=CHCHO
Menge 25 g
Beilstein 07, 358
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristall oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Nitrocinnamaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.