Learn More
O-Methylisourea-Hemisulfat, TRC
Artikelnummer. 30473674
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473674 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473674 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3132905G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Methylisourea Hemisulfate
CAS 52328-05-9
Summenformel C2H6N2O.HO2S0.5
Menge 5 g
Synonym Methoxyformamidine Sulfate, O-Methylisourea Hydrogen Sulfate, O-Methylisouronium Sulfate, O-Methylpseudourea Sulfate, Carbamimidic Acid Methyl Ester Sulfate
InChI-Formel InChI=1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Methylcarbamimidat;schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 246.25
Formelmasse 246.0634