Learn More
O-Methylisoharnstoff Hemisulfat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591481 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10591481 25 g 25 Gramm
10347990 250 g 250 Gramm
10423645 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591481 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 233030250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52328-05-9 | 0·5 H2SO4 | 123.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52328-05-9
Summenformel 0·5 H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 123.12
MDL-Nummer MFCD00040594
InChI-Schlüssel QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
PubChem CID 11357018
IUPAC-Name Methylcarbamimidat;schwefelsäure
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Methylisourea hemisulfate
Namenshinweis 94%
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 147°C to 153°C
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel 0·5H2SO4
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L water (20°C)
Formelmasse 123.12
Reinheit (%) 94%