Learn More
Thermo Scientific Chemicals O-Methyl-L-Tyrosin, 98 %
Artikelnummer. 10167703 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10167703
Marke: Thermo Scientific Chemicals 169750050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6230-11-1 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6230-11-1
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
MDL-Nummer MFCD00002604
InChI-Schlüssel GEYBMYRBIABFTA-IMWMWJONNA-N
Synonym 4-methoxy-l-phenylalanine, o-methyl-l-tyrosine, h-tyr me-oh, o-methyltyrosine, s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, p-methoxy-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, tyrosine, o-methyl, l-4-methoxyphenylalanine, h-4-methoxy-phe-oh
PubChem CID 2723935
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COC1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Methyl-L-tyrosine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 668
Spezifische Drehung -7° to -9° (20°C, 589nm) (c=2, 1N HCl)
Spezifischer Drehzustand −8° (20°C c=2,1N HCl)
Menge 5 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Pulver