Learn More
O-Methyl-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054705
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15459598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63096.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6230-11-1 | C5H8O5 | 148.11 g/mol
O-Methyl-L-tyrosine, is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Methyl-L-Tyrosin, wird als feinchemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6230-11-1
MDL-Nummer MFCD00002604
ChEBI CHEBI:29003
Specifications
Chemischer Name oder Material O-Methyl-L-tyrosine
Schmelzpunkt 259°C to 261°C (decomposition)
Summenformel C5H8O5
Beilstein 2212726
Synonym s-2-hydroxy-2-methylsuccinic acid, l-citramalic acid, s-+-citramalic acid, s-citramalic acid, s-2-methylmalic acid, unii-b3fc6pa80i, b3fc6pa80i, 2s-2-hydroxy-2-methylbutanedioic acid, l-alpha-hydroxypyrotartaric acid, 2s-2-hydroxy-2-methylsuccinic acid
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
InChI-Schlüssel XFTRTWQBIOMVPK-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC(CC(=O)O)(C(=O)O)O
IUPAC-Name (2S)-2-hydroxy-2-Methylbutanidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 148.11
Menge 1 g
PubChem CID 441696
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest