Learn More
O-Methyl-L-Serin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489307 250 mg 250 Milligramm
15479307 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52562.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 336100-47-1 | C4H10ClNO3 | 155.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 336100-47-1
Summenformel C4H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.58
MDL-Nummer MFCD03840366
InChI-Schlüssel NLDVBPFPOCWZCE-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methoxy-propionic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methoxypropionic acid hydrochloride, o-methyl-l-serine hydrochloride, 2s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hydrochloride, l-serine, o-methyl-, hydrochloride 1:1, l-o-methylserine hydrochloride, l-serine, o-methyl-, hydrochloride, s-2-amino-3-methoxy-propionicacidhydrochloride, s-2-amino-3-methoxypropanoic acid hcl
PubChem CID 16038806
IUPAC-Name 2-Amino-3-Methoxypropansäure-Hydrochlorid
SMILES Cl.COCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Methyl-L-serine hydrochloride
Schmelzpunkt 182°C to 183°C
Menge 250 mg
Formelmasse 155.58
Reinheit (%) 97%