Learn More
o-Fluortoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10257253 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10257253
Marke: Thermo Scientific Acros 119660025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-52-3
MDL-Nummer MFCD00000322
InChI-Schlüssel MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Fluorotoluene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -62.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 113.0°C to 114.0°C
Flammpunkt 8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7F
Strukturformel CH3C6H4F
Brechungsindex 1.4720 to 1.4750
Menge 2.5 kg
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 4212
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Molekulargewicht (g/mol) 110.13
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Fluorotoluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.