missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Fluortoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-135884
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
95-52-3
MFCD00000322
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
7241
1-fluoro-2-methylbenzene
CC1=CC=CC=C1F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
95-52-3
MFCD00000322
MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
7241
1-fluoro-2-methylbenzene
CC1=CC=CC=C1F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material o-Fluorotoluene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Colorless to Yellow
Dichte 1g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C7H7F
Strukturformel CH3C6H4F
Brechungsindex 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589nm)
Menge 10 g
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 4212
Molekulargewicht (g/mol) 110.131
Formelmasse 110.13
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'