Learn More
o-Dichlorobenzol, HPLC-Qualität, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15369034
Change view
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15369034 4 l Enghalsflasche aus braunem Glas 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15369034 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 923303
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Dichlorbenzol
Namenshinweis Pharmazeutische Chemikalien in großen Mengen
CAS 95-50-1
Flammpunkt 66.00 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die USP-Kriterien
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Summenformel C6H4Cl2
Menge 4 l
Relative Dichte 1 l = 1.30 kg
Synonym O-Dichlorbenzol, Chlorbenzol, Ortho-Dichlorbenzol, 2-Dichlorbenzol, Benzol, 1,2-Dichlor, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
InChI-Schlüssel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,2-Dichlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 146.998
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
Formelmasse 147
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.