missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Dianisidin, TRC

Artikelnummer. 18053550
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18053550 250 mg 250 Milligramm
18010350 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18053550 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD416498250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 119-90-4
Summenformel C14 H16 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
Synonym Benzidine, 3,3'-dimethoxy- (8CI), Fast Blue B Base (6CI), 3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminodiphenyl, 3,3'-Dimethoxybenzidene, 3,3'-Dimethoxybenzidine, 4,4'-Bi-o-anisidine, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, Amacel Developed Navy SD, Azogene Fast Blue B, Blue BN Base, Blue Base Irga B, Blue Base NB, C.I. Disperse Black 6, Cellitazol B, Cibacete Diazo Navy Blue 2B, Diacel Navy DC, Dianisidine, Fast Blue Base B, Fast Blue DSC Base, Hiltonil Fast Blue B Base, Kayaku Blue B Base, Lake Blue B Base, Mitsui Blue B Base, NSC 3168, Naphthanil Blue B Base, Setacyl Diazo Navy R, o-Dianisidine
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin
SMILES COc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(OC)c2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,3'-Dimethoxybenzidine
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Formelmasse 244.1212
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.