Learn More
O-Dianisidin Dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11403397 1 g 1 Gramm
11413397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11403397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17175.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20325-40-0 | C14H18Cl2N2O2 | 317.21 g/mol
It is suitable for use in ELISA procedures. In neurohistochemistry o-Dianisidine dihydrochloride has demonstrated perikaryal labeling as well as retrograde and anterograde transport to the primary olfactory cortex. It has also been used for a paper based-micro fluidic device to semi-quantitatively measure lactate, uric acid, and glucose. 3,3'-Dimethoxybenzidine is used principally as an intermediate in the production of commercial bisazobiphenyl dyes for coloring textiles, paper, plastic, rubber, and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es eignet sich für ELISA-Verfahren. In der Neurohistochemie hat o-Dianisidin-Dihydrochlorid die Perikaryalmarkierung sowie den retrograden und anterograden Transport zum primären olfaktorischen Cortex demonstriert. Es wurde auch für ein auf Papier basierendes Mikrofluidgerät zur semi-quantitativen Messung von Lactat, Harnsäure und Glucose verwendet. 3,3′-Dimethoxybenzidin wird hauptsächlich als Zwischenprodukt bei der Herstellung kommerzieller Bisazobiphenylfarbstoffe zur Färbung von Textilien, Papier, Kunststoff, Gummi und Leder verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml). Es löst sich in Ethylalkohol, Säure und in organischem Lösungsmittel auf.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20325-40-0
Summenformel C14H18Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 317.21
MDL-Nummer MFCD00012488
InChI-Schlüssel UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
PubChem CID 62311
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin;dihydrochlorid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Dianisidine dihydrochloride
Schmelzpunkt 268°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 1 g
Beilstein 3917996
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml). It dissolves in ethyl alcohol ,acid and in organic solvent.
Formelmasse 317.21
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Dianisidine dihydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethoxybenzidine dihydrochloride