Learn More
O-Dianisidin, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463367 5 g 5 Gramm
11473367 25 g 25 Gramm
11483367 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17150.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119-90-4 | C14H16N2O2 | 244.294 g/mol
o-Dianisidine is used as a redox indicator. It is used as an intermediate for the preparation of azo dyes, pigments and o-dianisidine diisocyanate, which finds application in adhesives, polyurethane elastomers and resins. It is also used in various industries like leather, paper, plastics, rubber, and textiles. It acts as a reagent to detect metals, thiocyanates, and nitrites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
o-Dianisidin wird als Redox-Indikator verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Azofarbstoffen, Pigmenten und o-Dianisidin-diisocyanat verwendet, das in Klebstoffen, Polyurethan-Elastomeren und Harzen Anwendung findet. Es wird auch bei der Herstellung von Materialien wie Leder, Papier, Kunststoff, Gummi und Textilien verwendet. Es dient als Reagenz zum Nachweis von Metallen, Thiocyanaten und Nitriten.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol, Ether, Chloroform, Aceton sowie in den meisten organischen Lösungsmitteln und Lipiden. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-90-4
Summenformel C14H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.294
MDL-Nummer MFCD00008372
InChI-Schlüssel JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
IUPAC-Name 4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyanilin
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Dianisidine
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Flammpunkt 206°C (402°F)
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 5 g
Beilstein 1879884
Merck Index 14,2991
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,acetone,most organic solvents and lipids. Slightly soluble in water.
Formelmasse 244.3
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Dianisidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethoxybenzidine