Learn More
O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib, TRC
Artikelnummer. 17931335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931335 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29684050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 153437-78-6
Summenformel C16H13ClFN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 333.74
Synonym 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
IUPAC-Name N-(3-Chlor-4-Fluorophenyl)-6,7-Dimethoxyquinazolin-4-Amin
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
Specifications
Chemischer Name oder Material O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
Formelmasse 333.068