Learn More
O-Desmorpholinopropyl Gefitinib, TRC
Artikelnummer. 30136280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136280 100 mg 100 Milligramm
30134624 25 g 25 Gramm
30009612 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD296830100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 184475-71-6
Summenformel C15 H11 Cl F N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 319.72
Synonym 6-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinol, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-hydroxy-7-methoxyquinazolin-4-amine, O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
IUPAC-Name 4-(3-Chlor-4-Fluoranilino)-7-Methoxyquinazolin-6-ol
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Desmorpholinopropyl Gefitinib
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H11ClFN3O2/c1-22-14-6-12-9(5-13(14)21)15(19-7-18-12)20-8-2-3-11(17)10(16)4-8/h2-7,21H,1H3,(H,18,19,20)
Formelmasse 319.0524