Learn More
O-Desmethyl Gefitinib, TRC
Artikelnummer. 30137025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137025 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30137025 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2916805MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 847949-49-9
Summenformel C21 H22 Cl F N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 432.88
Synonym 7-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-7-quinazolinol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-hydroxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-7-ol
IUPAC-Name 4-(3-Chlor-4-Fluoranilino)-6-(3-Morpholin-4-Ylpropoxy)Quinazolin-7-ol
SMILES Oc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Desmethyl Gefitinib
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H22ClFN4O3/c22-16-10-14(2-3-17(16)23)26-21-15-11-20(19(28)12-18(15)24-13-25-21)30-7-1-4-27-5-8-29-9-6-27/h2-3,10-13,28H,1,4-9H2,(H,24,25,26)
Formelmasse 432.1364