Learn More
o-Cresolphthalein Complexon, TRC
Artikelnummer. 30006348
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006348 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006348 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7821501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2411-89-4
Summenformel C32 H32 N2 O12
Molekulargewicht (g/mol) 636.6
Synonym 3',3' '-Bis[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-5',5' '-dimethyl-phenolphthalein;N,N'-[(3-Oxo-1(3H)-isobenzofuranylidene)bis[(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene)methylene]]bis[N-(carboxymethyl)glycine];3,3'-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolphthalein;3,3'-Bis[N,N-di(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolphthalein;
IUPAC-Name 2-[[5-[1-[3- Bis(Carboxymethyl)Amino]Methyl]-4-Hydroxy-5-Methyl-Phenyl]-3-Oxo-Isobenzofuran-1-Yl]-2-Hydroxy-3-Methyl-Phenyl]Methyl-(Carboxymethyl)Amino]Essigsäure
SMILES O=C(O)CN(CC(=O)O)CC=1C=C(C=C(C1O)C)C2(OC(=O)C=3C=CC=CC32)C=4C=C(C(O)=C(C4)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresolphthalein Complexone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C32H32N2O12/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
Formelmasse 636.1955