Learn More
Thermo Scientific Chemicals o-Kresolphthalein-Komplexon, rein
Artikelnummer. 10285850 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10285850 5 g Glasflasche -
10295850 25 g Glasflasche -
10269413 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10285850 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 182440050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2411-89-4
Summenformel C32H32N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 636.61
MDL-Nummer MFCD00005911
InChI-Schlüssel IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
PubChem CID 75485
IUPAC-Name tetrasodium 2-[({5-[1-(3-{[bis(carboxylatomethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxylatomethyl)amino]acetate
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresolphthalein Complexone
Schmelzpunkt 181.0°C
Namenshinweis Pure
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 573 to 579nm (in 0.1N NaOH)
Verlust bei Trocknung 10% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Glasflasche
Eignung As indicator for complexometry: Passes Test
UV-Spektrometrie Complies
Merck Index 15, 2566
Farbe Braun bis weiß
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 636.6
Güte Rein