Learn More
o-Cresolphthalein-Komplex, Solstice
Artikelnummer. 15646100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15646100 5 g Glasflasche 5 Gramm
15626100 1 g Glasflasche 1 Gramm
15636100 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15646100 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 640005G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator (für Komplexometrie)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2411-89-4
Summenformel C32H32N2O12
Molekulargewicht (g/mol) 636.61
MDL-Nummer MFCD00005911
InChI-Schlüssel IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75485
IUPAC-Name 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]-Essigsäure
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Kresolphthalein-Komplexon
Schmelzpunkt 179 °C bis 182 °C
Siedepunkt >260 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 381994
Formelmasse 636,6 g/mol
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Farbe Gelb
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver