Learn More
o-Cresolglykolsäure, TRC
Artikelnummer. 30137430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137430 500 mg 500 Milligramm
30136138 50 mg 50 Milligramm
30009745 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137430 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB399870500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1878-49-5
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Synonym o-Cresoxyacetic Acid, o-Cresyloxyacetic Acid, o-Tolyloxyacetic Acid, 2-(2-Methylphenoxy)acetic Acid, (2-Methylphenoxy)acetic Acid, (o-Methylphenoxy)acetic Acid, 2-(o-Tolyloxy)acetic Acid, 2-Methylphenyloxyacetic Acid, 2-[(2-Methylphenyl)oxy]acetic Acid, NSC 5293;
IUPAC-Name 2-(2-methylphenoxy)essigsäure
SMILES Cc1ccccc1OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresolglycolic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Formelmasse 166.063