Learn More
o-Cresol, TRC
Artikelnummer. 18013250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
Packungsgröße:
50 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18013250 50 g 50 Gramm
18012950 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18013250 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC78191050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-48-7
Summenformel C7 H8 O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Synonym Phenol, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylphenol (ACI), o-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-hydroxybenzene, 2-Cresol, 2-Hydroxytoluene, NSC 23076, NSC 36809, o-Cresylic acid, o-Hydroxytoluene, o-Methylphenol, o-Methylphenylol, o-Oxytoluene, o-Toluol
IUPAC-Name 2-Methylphenol
SMILES Cc1ccccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylphenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Formelmasse 108.0575
Reinheit (%) >95%