Learn More
o-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10300054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10300054 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10442865 100 g Glasflasche 100 Gramm
10346220 500 g Glasflasche 500 Gramm
10498630 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
13488298 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10300054 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110550025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-48-7 , 108-95-2
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00002226
InChI-Schlüssel QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC-Name 2-Methylphenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30.0°C to 32.0°C
Farbe Bernsteinfarben bis farblos
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 191.0°C
Flammpunkt 81°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4OH
Menge 2.5 kg
Beilstein 06,349
Merck Index 15,2564
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Viskosität 4.75 mPa.s (35°C)
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigemSchmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Cresol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.