Learn More
o-Cresol, ≥99, Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15617780 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15617780 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
15607780 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15617780 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. C857001KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 95-48-7
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00002226
InChI-Schlüssel QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC-Name 2-Methylphenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresol
Schmelzpunkt 30.99°C (1013hPa)
Farbe Farblos
Dichte 1.05g/cu.cm at 20°C
Siedepunkt 191°C (1013 hPa)
Flammpunkt 81°C (177.8°F)
Zündpunkt 1110°F
Geruch Characteristic
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4OH
Menge 1 kg
UN-Nummer UN3455
Beilstein 506917
Löslichkeitsinformationen 26g/L at 25°C Solubility in water
Dampfdichte 3.72 (vs air)
Formelmasse 108.14g/mol
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Solid