Learn More
o-Kresol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2000 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15403057 2000 g 2000 Gramm
11435053 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15403057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12307.0P
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108.14 g/mol
o-Cresol is mainly used as a precursor to other compounds. Kolbe-Schmitt carboxylation gives o-cresotinic acid, a pharmaceutical intermediate. The muscle relaxant Mephenesin is an ether derived from o-cresol. Used as adhesives and sealant chemicals, fuels and fuel additives, intermediates, Solvents, Paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
o-Cresol wird hauptsächlich als Vorläufer anderer Verbindungen verwendet. Die Kolbe-Schmitt-Carboxylierung ergibt o-Cresotinsäure, ein pharmazeutisches Zwischenprodukt. Das Muskelrelaxans Mephenesin ist ein Ether, der aus o-Cresol abgeleitet ist. Wird für Klebstoffe und Dichtungsmittel, Kraftstoffe und Kraftstoffadditive, Zwischenprodukte, Lösungsmittel, Farben und Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ether. Nicht wasserlöslich, aber löslich in ungefähr 40 Teilen Wasser. Löslich in Tetrachlorkohlenstoff
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-48-7
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00002226
InChI-Schlüssel QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC-Name 2-Methylphenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Cresol
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Dichte 1.048
Siedepunkt 190°C to 192°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Geruch Phenol-like
Menge 2000 g
UN-Nummer UN3455
Beilstein 506917
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2579
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether. Insoluble in water but soluble in about 40 parts water. Soluble in carbon tetrachloride
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) ≥98%