Learn More
O-Benzylhydroxylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383167
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383167 5 g 5 Gramm
11393167 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13601.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 622-33-3 | C7H9NO | 123.155 g/mol
O-benzylhydroxylamine used in the synthesis of alfa- hydroxybenzylamines from alfa-hydroxyketones. It is also involved in the preparation of hydroxylamines and hydroxyamates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Benzylhydroxylamin wird bei der Synthese von alfa- Hydroxybenzylaminen aus alfa-Hydroxyketonen verwendet. Ist auch an der Herstellung von Hydroxylaminen und Hydroxyamaten beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-33-3
Summenformel C7H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 159.61
MDL-Nummer MFCD00221709
InChI-Schlüssel HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyamine, hydroxylamine, o-phenylmethyl, hydroxylamine, o-benzyl, o-benzyl-hydroxylamine, benzyl-o-hydroxylamine, oxybenzylamine, o-phenylmethyl hydroxylamine, o-benzyloxylamine, phenylmethoxyamine, benzyloxy amine
PubChem CID 102313
IUPAC-Name O-Benzylhydroxylamin
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Benzylhydroxylamine
Dichte 1.058
Siedepunkt 118°C to 119°C (30 mmHg)
Strukturformel C6H5CH2ONH2
Brechungsindex 1.541
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1906691
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylsulfoxide and methanol.
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 96%