Learn More
O-Benzyl-L-Tyrosin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478576 5 g 5 Gramm
15468576 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63908.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34805-17-9 | C17H20ClNO3 | 321.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34805-17-9
Summenformel C17H20ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 321.80
MDL-Nummer MFCD00080888
InChI-Schlüssel IQKXGACPIPNLEL-RDZNSINMNA-N
Synonym h-tyr bzl-ome.hcl, h-tyr bzl-ome hcl, o-benzyl-l-tyrosine methyl ester hydrochloride, c17h19no3.hcl, l-tyrosine, o-phenylmethyl-, methyl ester, hydrochloride, h-tyr bzl-omehcl, h-tyr bzl-ome??hcl, h-tyr bzl-ome·hcl, h-tyr bzl-ome hydrochloride, o-benzyl tyrosine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12616037
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Benzyl-L-tyrosine methyl ester hydrochloride
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoathydrochlorid
Menge 5 g
Formelmasse 321.8
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest