Learn More
O-Benzyl-L-Serin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11925521 25 g Glasflasche 25 Gramm
11995511 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925521 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440930250
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4726-96-9 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4726-96-9
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.22
InChI-Schlüssel IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Synonym o-benzyl-l-serine, h-ser bzl-oh, s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, l-serine, o-phenylmethyl, 2s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-phenylmethyl-l-serine, serine, o-phenylmethyl, benzylserine, o-benzylserine #, z-o-benzyl-l-serine
PubChem CID 78457
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Benzyl-L-serine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210°C to 213°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Spezifische Drehung 22.5
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • O-Benzyl-L-serine