missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-Benzyl-DL-Serin, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7047595
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5445-44-3
C10H13NO3
195.22
MFCD00021724,MFCD00065936
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYNA-N
o-benzyl-dl-serine, 2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-benzylserine, h-dl-ser bzl-oh, 3-benzyloxy-dl-alanine, benzylserine, 2-amino-3-phenylmethoxy propanoic acid, o-benzyl-serine, acmc-1artk, spectrum2_001351
4573
2-amino-3-phenylmethoxypropansäure
NC(COCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5445-44-3
C10H13NO3
195.22
MFCD00021724,MFCD00065936
IDGQXGPQOGUGIX-UHFFFAOYNA-N
o-benzyl-dl-serine, 2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-benzylserine, h-dl-ser bzl-oh, 3-benzyloxy-dl-alanine, benzylserine, 2-amino-3-phenylmethoxy propanoic acid, o-benzyl-serine, acmc-1artk, spectrum2_001351
4573
2-amino-3-phenylmethoxypropansäure
NC(COCC1=CC=CC=C1)C(O)=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
O-Benzyl-DL-Serin wird als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material O-Benzyl-DL-serine
Schmelzpunkt ∽225°C (decomposition)
Beilstein 3204905
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 195.22
Menge 1 g
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'