Learn More
O-Benzyl-DL-Serin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
O-Benzyl-DL-Serin wird als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
O-Benzyl-DL-Serin wird als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | O-Benzyl-DL-serine |
Schmelzpunkt | ∽225°C (decomposition) |
Beilstein | 3204905 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 195.22 |
Menge | 1 g |