Learn More
O-Benzoiksulfimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496806 2500 g 2500 Gramm
11476806 100 g 100 Gramm
11486806 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23938.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.181 g/mol
o-Benzoic sulfimide is used as a pharmaceutic flavor aid. It is used in high performance liquid chromatographic method for the simultaneous separation and determination of acesulfame potassium, saccharine and aspartame.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Benzoesulfimid wird als pharmazeutisches Aromahilfsmittel verwendet. Wird in Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Verfahren für die gleichzeitige Trennung und Bestimmung von Acesulfam-Kalium, Saccharin und Aspartam verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (3.3 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-07-2
Summenformel C7H5NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 183.181
MDL-Nummer MFCD00005866
InChI-Schlüssel CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
PubChem CID 5143
ChEBI CHEBI:32111
IUPAC-Name 1,1-Dioxo-1,2-benzothiazol-3-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Benzoic sulfimide
Schmelzpunkt 227°C to 230°C
Dichte 0.828
Menge 2500 g
Beilstein 6888
Merck Index 14,8311
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (3.3g/L at 20°C).
Formelmasse 183.18
Reinheit (%) ≥98%