Learn More
o-Anisidine, TRC
Artikelnummer. 30137328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137328 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30137328 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6735205G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-04-0
Summenformel C7 H9 N O
Molekulargewicht (g/mol) 123.15
Synonym o-Anisidine (8CI), 2-Methoxybenzenamine, 1-Amino-2-methoxybenzene, 2-Aminoanisole, 2-Aminomethoxybenzene, 2-Methoxy-1-aminobenzene, 2-Methoxyaniline, 2-Methoxyphenylamine, NSC 3122, o-Aminoanisole, o-Aminomethoxybenzene, o-Methoxyaniline, o-Methoxyphenylamine
IUPAC-Name 2-Methoxyanilin
SMILES COc1ccccc1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Anisidine (2-Methoxyaniline)
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,8H2,1H3
Formelmasse 123.0684