Learn More
o-Anisinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10370944 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10370944 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10307310 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10072070 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10370944 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173750025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 579-75-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 579-75-9
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00002431
InChI-Schlüssel ILUJQPXNXACGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisic acid, o-methoxybenzoic acid, 2-anisic acid, o-methylsalicylic acid, benzoic acid, 2-methoxy, salicylic acid methyl ether, 2-methoxy-benzoic acid, 2-methoxybenzoicacid, o-methoxy benzoic acid, ortho-methoxybenzoic acid
PubChem CID 11370
ChEBI CHEBI:421840
IUPAC-Name 2-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Anisic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3OC6H4CO2H
Menge 2.5 kg
Beilstein 10, 64
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15g/L (20°C)
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Anisic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.