Learn More
o-Acetyltoluol, TRC
Artikelnummer. 30327211
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327211 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18900010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Acetyltoluene
CAS 577-16-2
Summenformel C9H10O
Menge 10 g
Synonym 1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 1-(o-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, 2-Methylphenyl methyl ketone, 2'-Methylacetophenone, Methyl 2-methylphenyl ketone, Methyl o-tolyl ketone, NSC 84233, o-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, 2’-Methylacetophenone
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1C
IUPAC-Name 1-(2-Methylphenyl)Ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
Formelmasse 134.0732