Learn More
O-Acetylsalicyloylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
O-Acetylsalicyloyl chloride was used in the synthesis of enantiomerically pure bidentate heteroorganic ligands built on simple achiral skeletons and containing an aziridine moiety. It was used in the general synthesis of acetoxybenzamides. It was used in the chemical synthesis of 2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy(TEMPO)-aspirin conjugate via condensation reaction with 4-hydroxy-TEMPO. It was used as reagent in acylation of cyclobutenediones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
O-Acetylsalicyloylchlorid wurde bei der Synthese von enantiomerisch reinen heteroorganischen Bidentat-Liganden verwendet, die auf einfachen achiralen Skeletten gebaut wurden und eine Aziridingruppe enthielten. Es wurde bei der allgemeinen Synthese von Acetoxybenzamiden verwendet. Es wurde bei der chemischen Synthese von 2,2,6,6-Tetramethyl-1-Piperidinyloxy(TEMPO)-Aspirin-Konjugat über Kondensationsreaktion mit 4-Hydroxy-TEMPO verwendet. Es wurde als Reagenz bei der Acylierung von Cyclobutendionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht in der Nähe starker Basen aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | O-Acetylsalicyloyl chloride |
| Schmelzpunkt | 47°C to 50°C |
| Siedepunkt | 134°C to 136°C (12 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Pungent, Makes Eyes Water |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 880372 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene. Reacts with water. |
| Mehr anzeigen |