Learn More
Thermo Scientific Chemicals O-Acetyl-L-Serin-Hydrochlorid
Artikelnummer. 15486649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486649 1 g 1 Gramm
15496649 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486649 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64933.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Substrat für Cystein-Synthase und beta-substituierte Alanin-Synthase in höheren Pflanzen
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Acetyl-L-Serin, ein Cystein-Vorläufer, wird als Substrat für die Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von O-Acetyl-L-Serin(thiol)lyase(s) (OASTL) verwendet, die an der Cystein-Biosynthese beteiligt sind.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol fast transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66638-22-0
Summenformel C5H10ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 183.588
MDL-Nummer MFCD00060169
InChI-Schlüssel MGQOSZSPKMBSRW-WCCKRBBISA-N
Synonym o-acetyl-l-serine hydrochloride, s-3-acetoxy-2-aminopropanoic acid hydrochloride, o-acetyl-l-serine hcl, h-ser ac-oh.hcl, o-acetyl-l-serine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44630053
IUPAC-Name (2S)-3-acetyloxy-2-aminopropansäurehydrochlorid
SMILES CC(=O)OCC(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol almost transparency.
Menge 1 g
Formelmasse 183.59
Physikalische Form Pulver